2,6-Diméthyl-4-pyrone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27582-10G OR27582-250G OR27582-50G OR27582-100G OR27582-25G OR27582-5G
APOSOR27582-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR27582-10G APOSOR27582-250G APOSOR27582-50G APOSOR27582-100G APOSOR27582-25G APOSOR27582-5G
2,6-Diméthyl-4-pyrone
2,6-Diméthyl-4-pyrone
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 248…250 °C
Point de fusion: 132…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006579
Numéro CAS: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité