6-Méthyl-2-thiouracile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Méthylthiouracile
APOSOR27585-250GEA 0 EUR InStock
APOSOR27585-250G APOSOR27585-50G APOSOR27585-1KG
6-Méthyl-2-thiouracile
6-Méthyl-2-thiouracile
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Point de fusion: 330 °C (déc.)
Densité: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006040
Numéro CAS: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité