2,6-Dihydroxybenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2,6-dihydroxybenzoate, 2,6-Dihydroxybenzoic acid methyll ester, gamma-Resorcylic acid methyll ester
OR27592-100G
APOSOR27592-100GEA 197 EUR InStock
APOSOR27592-100G
2,6-Dihydroxybenzoate de méthyle 98%
2,6-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059619
Numéro CAS: 2150-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité