1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27686-100G OR27686-1KG OR27686-500G
APOSOR27686-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR27686-100G APOSOR27686-1KG APOSOR27686-500G
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzène
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,45 g/mol
Point de fusion: 67…72 °C
Densité: 2.048 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024320
Numéro CAS: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité