Tropinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR27706-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR27706-5G APOSOR27706-25G APOSOR27706-100G
Tropinone
Tropinone
Formule: C₈H₁₃NO
MW: 139,2 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C
Point de fusion: 40…44 °C
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005549
Numéro CAS: 532-24-1
EINECS: 208-530-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité