3-Nitro-o-crésol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR27719-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR27719-100G APOSOR27719-25G
3-Nitro-o-crésol 98%
3-Nitro-o-crésol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 146…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007241
Numéro CAS: 5460-31-1
EINECS: 226-739-0
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité