Métacetamol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3'-HydroxyacétanilideN-(3-Hydroxyphényl)acétamide
APOSOR27724-5GEA 51 EUR InStock
APOSOR27724-5G APOSOR27724-25G APOSOR27724-100G
Métacetamol
Métacetamol
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002263
Numéro CAS: 621-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité