Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR27752-500GEA 300 EUR InStock
APOSOR27752-500G APOSOR27752-25G APOSOR27752-100G
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01003947
Numéro CAS: 5471-82-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité