4'-Méthoxybutyrophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR27758-1G OR27758-5G
APOSOR27758-1GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR27758-1G APOSOR27758-5G
4'-Méthoxybutyrophénone
4'-Méthoxybutyrophénone
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Point d'ébullition: 124…128 °C/4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027138
Numéro CAS: 4160-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité