3-Méthylbenzofuranne
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR27821-1G OR27821-5G
APOSOR27821-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR27821-1G APOSOR27821-5G
3-Méthylbenzofuranne
3-Méthylbenzofuranne
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 195…197 °C
Densité: 1.046 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00205641
Numéro CAS: 21535-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité