2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR27845-25G OR27845-5G OR27845-1G
APOSOR27845-25GEA 765 EUR InStock
APOSOR27845-25G APOSOR27845-5G APOSOR27845-1G
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate 95+%
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate
Formule: C₁₀H₁₁NO₆
MW: 241,2 g/mol
Point de fusion: 105…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216510
Numéro CAS: 205692-61-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité