2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
OR2785-1G OR2785-250MG OR2785-5G
APOSOR2785-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR2785-1G APOSOR2785-250MG APOSOR2785-5G
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉BrClNO
MW: 250,53 g/mol
Point de fusion: 280…285 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051998
Numéro CAS: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité