4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR27855-100G OR27855-25G
APOSOR27855-100GEA 235 EUR InStock
APOSOR27855-100G APOSOR27855-25G
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₆ClN₃S
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006088
Numéro CAS: 1005-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité