6-Aminoquinoléine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27857-1G OR27857-5G OR27857-10G
APOSOR27857-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR27857-1G APOSOR27857-5G APOSOR27857-10G
6-Aminoquinoléine 98%
6-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 146 °C/0.3mmHg
Point de fusion: 115…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006803
Numéro CAS: 580-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité