3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine, 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
OR27866-100MG OR27866-1G OR27866-250MG
APOSOR27866-100MGEA 0 EUR InStock
APOSOR27866-100MG APOSOR27866-1G APOSOR27866-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₇N₃O
MW: 149,15 g/mol
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082696
Numéro CAS: 96799-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité