6-Aminobenzothiazole
Attention
OR27868-1G OR27868-5G
APOSOR27868-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR27868-1G APOSOR27868-5G
6-Aminobenzothiazole
6-Aminobenzothiazole
Formule: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Point de fusion: 86…91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015461
Numéro CAS: 533-30-2
EINECS: 208-559-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité