2-Amino-1-methylbenzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
OR27921-1G OR27921-5G OR27921-10G
APOSOR27921-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27921-1G APOSOR27921-5G APOSOR27921-10G
2-Amino-1-methylbenzimidazole
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Formule: C₈H₉N₃
MW: 147,181 g/mol
Point de fusion: 203…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142855
Numéro CAS: 1622-57-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité