(3H)-Benzofuranne-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
OR27929-100G OR27929-500G OR27929-1KG
APOSOR27929-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR27929-100G APOSOR27929-500G APOSOR27929-1KG
(3H)-Benzofuranne-2-one 98%
(3H)-Benzofuranne-2-one
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005856
Numéro CAS: 553-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité