3-Chloroisonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2798-1G OR2798-250MG
APOSOR2798-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR2798-1G APOSOR2798-250MG
3-Chloroisonicotinonitrile
3-Chloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663706
Numéro CAS: 68325-15-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité