2-Chloro-3-méthoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2800-1G OR2800-5G
APOSOR2800-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2800-1G APOSOR2800-5G
2-Chloro-3-méthoxypyridine
2-Chloro-3-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426022
Numéro CAS: 52605-96-6
EINECS: 258-039-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité