6-Methyl-1-indanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28016-50GEA 118 EUR InStock
APOSOR28016-50G APOSOR28016-10G
6-Methyl-1-indanone
6-Methyl-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C/0,4mmHg
Point de fusion: 57…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275729
Numéro CAS: 24623-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité