6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromopicolinonitrile, 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
OR2804-25G OR2804-5G
APOSOR2804-25GEA 279 EUR InStock
APOSOR2804-25G APOSOR2804-5G
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
6-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183,0100 g/mol
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234142
Numéro CAS: 122918-25-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité