4-Mercaptobenzoic acid 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28166-25G OR28166-5G OR28166-10G
APOSOR28166-25GEA 241 EUR InStock
APOSOR28166-25G APOSOR28166-5G APOSOR28166-10G
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formule: C₇H₆O₂S
Point de fusion: 215…224 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016617
Numéro CAS: 1074-36-8
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité