5-Isoquinoléinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2817-5GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR2817-5G APOSOR2817-10G APOSOR2817-1G
5-Isoquinoléinol 97%
5-Isoquinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006906
Numéro CAS: 2439-04-5
EINECS: 219-456-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité