3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR28251-10G OR28251-5G OR28251-1G
APOSOR28251-10GEA 956 EUR InStock
APOSOR28251-10G APOSOR28251-5G APOSOR28251-1G
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Formule: C₉H₁₀Br₂
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182480
Numéro CAS: 19294-04-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité