Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28307-1G OR28307-250MG
APOSOR28307-1GEA 35 EUR InStock
APOSOR28307-1G APOSOR28307-250MG
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₃
Point de fusion: 36…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062573
Numéro CAS: 20485-39-6
EINECS: 243-848-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité