Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2831-1G OR2831-25G OR2831-5G
APOSOR2831-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR2831-1G APOSOR2831-25G APOSOR2831-5G
Cyclohexanesulphonyl chloride 90%
Cyclohexanesulphonyl chloride
Formule: C₆H₁₁ClO₂S
MW: 182,67 g/mol
Densité: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04117775
Numéro CAS: 4837-38-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité