1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28313-10G OR28313-1G OR28313-5G
APOSOR28313-10GEA 346 EUR InStock
APOSOR28313-10G APOSOR28313-1G APOSOR28313-5G
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Formule: C₈H₈N₂O₆
MW: 228,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082695
Numéro CAS: 3395-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité