(Bromométhyl)cyclopropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR28323-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR28323-5G APOSOR28323-25G APOSOR28323-100G
(Bromométhyl)cyclopropane 98%
(Bromométhyl)cyclopropane
Formule: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Point d'ébullition: 101…112 °C
Densité: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001306
Numéro CAS: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité