4-Iodobenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2835-1G OR2835-5G
APOSOR2835-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2835-1G APOSOR2835-5G
4-Iodobenzenesulphonamide
4-Iodobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₆INO₂S
MW: 283,0900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092887
Numéro CAS: 825-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité