Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR28352-100GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR28352-100G
3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one 97%
3-Methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one


Formule: C4H6N2O
MW: 98,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020699
Numéro CAS: 108-26-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité