8-Quinoléinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2837-100G OR2837-1KG OR2837-500G
APOSOR2837-100GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR2837-100G APOSOR2837-1KG APOSOR2837-500G
8-Quinoléinol
8-Quinoléinol
Formule: C₉H₇NO
Point d'ébullition: 267 °C/252mmHg
Point de fusion: 70…76 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006807
Numéro CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité