Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2838-100G OR2838-500G OR2838-1KG
APOSOR2838-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2838-100G APOSOR2838-500G APOSOR2838-1KG
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate
Formule: C₁₀H₈O₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021522
Numéro CAS: 1655-43-2
EINECS: 216-734-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité