N-Hydroxy-3-pyridinecarboximidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Pyridylamidoxime, Nicotinamide Oxime
OR28384-100G OR28384-25G OR28384-5G
APOSOR28384-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR28384-100G APOSOR28384-25G APOSOR28384-5G
N-Hydroxy-3-pyridinecarboximidamide
N-Hydroxy-3-pyridinecarboximidamide
Formule: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00265955
Numéro CAS: 1594-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité