3-Chloro-4-iodoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR28394-100G OR28394-25G
APOSOR28394-100GEA 490 EUR InStock
APOSOR28394-100G APOSOR28394-25G
3-Chloro-4-iodoaniline
3-Chloro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Densité: 2.015 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 143 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051845
Numéro CAS: 135050-44-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité