4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2845-5GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR2845-5G APOSOR2845-25G APOSOR2845-100G
4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure 98%
4-Méthoxyphénylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
MW: 174,63 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012945
Numéro CAS: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité