4-Chloro-2-picoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2849-25G OR2849-5G
APOSOR2849-25GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR2849-25G APOSOR2849-5G
4-Chloro-2-picoline 97%
4-Chloro-2-picoline
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 56 °C/15mmHg
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038833
Numéro CAS: 3678-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité