Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2852-100G OR2852-50G
APOSOR2852-100GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR2852-100G APOSOR2852-50G
Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle 98%
Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Point d'ébullition: 142…143 °C/21mmHg
Point de fusion: 15…18 °C
Densité: 1.463 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000662
Numéro CAS: 4659-45-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité