2-Acétylbenzofuranne
OR28532-100G
APOSOR28532-100G
2-Acétylbenzofuranne
2-Acétylbenzofuranne
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 110…113 °C/3mmHg
Point de fusion: 69…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005849
Numéro CAS: 1646-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité