β,3-Dinitrostyrene
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR28534-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR28534-1G APOSOR28534-5G APOSOR28534-10G
β,3-Dinitrostyrene
β,3-Dinitrostyrene
Formule: C₈H₆N₂O₄
MW: 194,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052063
Numéro CAS: 882-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité