Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2854-100G OR2854-25G OR2854-5G
APOSOR2854-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR2854-100G APOSOR2854-25G APOSOR2854-5G
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₀ClNO₃
Point de fusion: 162 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012792
Numéro CAS: 52763-21-0
EINECS: 258-162-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité