Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR2857-25GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR2857-25G APOSOR2857-5G APOSOR2857-100G
Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque
Acide 4-amino-3-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 211…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017094
Numéro CAS: 2374-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité