2,6-Dichlorobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28574-100G OR28574-25G
APOSOR28574-100GEA 174 EUR InStock
APOSOR28574-100G APOSOR28574-25G
2,6-Dichlorobenzamide
2,6-Dichlorobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007975
Numéro CAS: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité