5-Bromoindoline-2,3-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR28576-1GEA 26.3 EUR InStock
APOSOR28576-1G APOSOR28576-25G APOSOR28576-100G
5-Bromoindoline-2,3-dione
5-Bromoindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Point de fusion: 247…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149345
Numéro CAS: 87-48-9
EINECS: 201-747-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité