2-Isopropylaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28577-100G OR28577-500G OR28577-5G
APOSOR28577-100GEA 114 EUR InStock
APOSOR28577-100G APOSOR28577-500G APOSOR28577-5G
2-Isopropylaniline 97%
2-Isopropylaniline
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 214…216 °C/10mmHg
Densité: 0.966 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007720
Numéro CAS: 643-28-7
EINECS: 211-397-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité