Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2858-100G OR2858-500G OR2858-1KG
APOSOR2858-100GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR2858-100G APOSOR2858-500G APOSOR2858-1KG
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Formule: C₁₀H₈O₆S₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004092
Numéro CAS: 1655-45-4
EINECS: 216-735-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité