Acide 2,3-dichloroisonicotinique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR2859-1G OR2859-250MG
APOSOR2859-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR2859-1G APOSOR2859-250MG
Acide 2,3-dichloroisonicotinique
Acide 2,3-dichloroisonicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point de fusion: 187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861977
Numéro CAS: 184416-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité