2-(2-Aminoéthyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
OR28599-100G OR28599-25G
APOSOR28599-100GEA 171 EUR InStock
APOSOR28599-100G APOSOR28599-25G
2-(2-Aminoéthyl)pyridine 98%
2-(2-Aminoéthyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C
Densité: 1.021 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006367
Numéro CAS: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité