3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR28602-5G OR28602-10G OR28602-50G
APOSOR28602-5GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR28602-5G APOSOR28602-10G APOSOR28602-50G
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₇Cl₂NO₃
MW: 272,09 g/mol
Point de fusion: 221…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051658
Numéro CAS: 3919-76-4
EINECS: 223-487-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité