3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR28603-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR28603-10G APOSOR28603-1G
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₆Cl₃NO₂
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052556
Numéro CAS: 4462-55-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité